Nom du produit
Ethyl 6-ethoxy-2-hydroxybenzoate 95%
Référence du produit
564974
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
154364-61-1
Poids moléculaire 
210.23
Test
Caractéristique
Appearance (Color)White to Off-White
Appearance (Form)Conforms to Requirements
 Powder or Crystals
Infrared spectrumConforms to Structure
Purity (GC)≥94.0 %