Nom du produit
1-(2-Fluorophenyl)piperazine 97%
Référence du produit
444804
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
1011-15-0
Poids moléculaire 
180.22
Test
Caractéristique
APPEARANCE (COLOR)Colorless to Yellow
APPEARANCE (FORM)Liquid or Solid
TITRATION (NT) HCLO4 0.1M96.5 - 103.5 %
PURITY (GC AREA %)≥ 96.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE