Nom du produit
2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan 98%
Référence du produit
428450
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
21411-42-7
Poids moléculaire
166.28
Test | Caractéristique |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Powder with Chunk(s) |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 97.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |