Nom du produit
Chlorure de (R)-(−)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacétyle 98%
Référence du produit
369667
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
39637-99-5
Poids moléculaire 
252.62
Test
Caractéristique
APPEARANCECOLORLESS LIQUID OR WHITE SOLID
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE.
 OR
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
OPTICAL ROTATION-137(+/- 2) DEGREES (C=6.4%, CCL4)
 OR
OPTICAL ROTATION-132(+/- 2) DEGREES (C=6%, CHCL3)
ENANTIOMERIC EXCESS97.5% (MINIMUM)
GAS LIQUID97.5% (MINIMUM)
 REVISED JANUARY 30, 2005 RJM