Nom du produit
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one 95%
Référence du produit
324124
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
5381-99-7
Poids moléculaire 
202.53
Test
Caractéristique
APPEARANCEWHITE TO OFF-WHITE OR LIGHT YELLOW CRYSTALS
 OR SOLID AND/OR CHUNKS
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE.
 AND/OR
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE.
TITRATION94.0-106.0% (WITH AGNO3 AFTER O2 COMBUSTION)
 REVISED JULY 19, 2006 RJM