Nom du produit
2-Bromohexanoyl bromide 95%
Référence du produit
306924
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
54971-26-5
Poids moléculaire
257.95
Test | Caractéristique |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
TITRATION | 96.5 - 103.5 % |
TITRATION (METHOD) | BROMINE COMBUSTION |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |