Nom du produit
Acide (±)-6-hydroxy-2,5,7,8-tétraméthylchromane-2-carboxylique 97%
Référence du produit
238813
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
53188-07-1
Poids moléculaire 
250.29
Test
Caractéristique
APPEARANCE (COLOR)White to Light Beige
APPEARANCE (FORM)Powder or Chunks
TITRATION (T) NAOH 0.1M96.5 - 103.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE