Nom du produit
Poly(éthylène glycol) average Mn 600, waxy solid (moist)
Référence du produit
202401
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
25322-68-3
Poids moléculaire 
Test
Caractéristique
APPEARANCE (COLOR)Colorless and White to Off White
APPEARANCE (FORM)Viscous Liquid or Semi-Solid or Paste or Solid
PH-TEST4.5 - 7.5
PH (METHOD)C = 5 %, H2O
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
RemarkMOLECULAR NUMBER: 570 - 630