MilliporeSigma
Matériaux en granules
Les matériaux en vrac standards ont souvent tendance à s'agglomérer, à s'agglutiner et à former de la poussière, ce qui peut réduire l'efficacité et la sécurité du procédé. En revanche, nos matières premières en granules sont fluides et faciles à manipuler. La réduction de l'agglomération et de l'agglutination permet une meilleure aptitude au traitement, une fabrication plus rapide et une meilleure sécurité des opérateurs. Vous pouvez compter sur nos matières en granules pour vous aider à réduire les interruptions de procédé, les écarts de qualité et les risques pour la sécurité des opérateurs.
  • Réduction considérable de l'agglomération
  • Meilleure manipulation et facilité de traitement
  • Amélioration de la sécurité des opérateurs
  • Conforme à plusieurs pharmacopées
  • Les produits Emprove® Expert présentent de faibles niveaux d'endotoxine pour les applications à haut risque.
La granulation sèche de nos matières premières est réalisée par compactage à rouleaux, ce qui convient particulièrement aux matériaux sensibles à la chaleur et à l'humidité. Les matières sont condensées par la seule force de compression, sans utilisation d'eau ou d'autres additifs. Ainsi, les caractéristiques des matières premières sont préservées et les normes de qualité les plus élevées sont respectées.