V900403
Gly-Gly
99%, Vetec™
Synonyme(s) :
Diglycine, Glycyl-glycine
About This Item
Produits recommandés
product name
Gly-Gly, Vetec™, reagent grade, 99%
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
99%
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white
Plage de pH utile
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
Pf
255-260 °C
Chaîne SMILES
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable