V900134
Acide L-ascorbique
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonyme(s) :
Acide L-thréoascorbique, Facteur anti-scorbut, Vitamine C
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
99%
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
190-194 °C (dec.)
Chaîne SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clé InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable