V800329
Potassium disulfite
LR, ≥95%
Synonyme(s) :
Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
About This Item
Qualité
LR
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥95%
Forme
crystalline powder
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1