1711075
USP
Vardenafil Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2-[2-Ethoxy-5-(piperazin-1-ylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f] [1,2,4]triazin-4(3H)-one)
1 970,00 $
About This Item
1 970,00 $
Produits recommandés
Famille d'API
vardenafil
Conditionnement
pkg of 25 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N4CCNCC4)c1cc(c(cc1)OCC)c2[nH][n]3c([c](n2)=O)c(nc3CCC)C
InChI
1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-18-23-14(3)19-21(28)24-20(25-27(18)19)16-13-15(7-8-17(16)31-5-2)32(29,30)26-11-9-22-10-12-26/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,24,25,28)
Clé InChI
OKUKNGDVADFTHE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Cardio-vascular system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable