1356585
USP
Ketoprofen Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
ketoprofen
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
47-53 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
Clé InChI
RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup