1291708
USP
Powdered Asian Ginseng Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ginseng
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- Asian Ginseng Root and Rhizome
- Asian Ginseng Root and Rhizome Dry Extract
- Asian Ginseng Root and Rhizome Powder
- Asian Ginseng Tablets
- Red Asian Ginseng Root and Rhizome
- Red Asian Ginseng Root and Rhizome Powder
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable