1269505
USP
Fenoprofen calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Fenoprofen calcium salt dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fenoprofen
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Fenoprofen Calcium Tablets
- Fenoprofen Calcium Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable