1175773
USP
Desvenlafaxine Succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 490,00 $
About This Item
1 490,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
desvenlafaxine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable