Principaux documents
TA9H93ED7254
Targetmol Chemicals Inc.
Kaempferol 3,7,4'-trimethyl ether
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.32
Iupac Name
5-hydroxy-3,7-dimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C18H16O6/c1-21-11-6-4-10(5-7-11)17-18(23-3)16(20)15-13(19)8-12(22-2)9-14(15)24-17/h4-9,19H,1-3H3
Clé InChI
WSQWAMGRHJQANC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-80/-20
Purity
99.05%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/Kaempferol 3,7,4'-trimethyl ether
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/Kaempferol 3,7,4'-trimethyl ether