Principaux documents
TA9H93ED6E37
Targetmol Chemicals Inc.
VBIT-12
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.51
Iupac Name
(1-(naphthalen-1-ylmethyl)-4-(phenylamino)piperidine-4-carbonyl)glycine
Inchi Code
1S/C25H27N3O3/c29-23(30)17-26-24(31)25(27-21-10-2-1-3-11-21)13-15-28(16-14-25)18-20-9-6-8-19-7-4-5-12-22(19)20/h1-12,27H,13-18H2,(H,26,31)(H,29,30)
Clé InChI
JZDHWOWCHGYSGA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-80/-20
Purity
99.85%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/VBIT-12
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/VBIT-12