Principaux documents
SY3H99DEF36A
Synthonix Corporation
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.05
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-5-1-2-7-6(9)3-10-11(7)4-5/h1-4H,9H2
Clé InChI
YKRULBBBRCTEFK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/83180.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/83180.html