Principaux documents
SY3H9999656F
Synthonix Corporation
ethyl 5-formyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 5-formyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-3-13-9(12)8-6(2)4-7(5-11)10-8/h4-5,10H,3H2,1-2H3
Clé InChI
NJOCLQRXCADRBX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/80950.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80950.html