Principaux documents
SY3H998DB754
Synthonix Corporation
2-methyl-3-oxo-2,4-dihydro-1H-quinoxaline-6-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-3-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-6-10(14)12-9-4-7(5-13)2-3-8(9)11-6/h2-6,11H,1H3,(H,12,14)
Clé InChI
GMMGMRUFNMLCOX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/80170.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80170.html