Principaux documents
SY3H998DB5DE
Synthonix Corporation
[3-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.6
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H7ClF3N/c9-7-3-5(4-13)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
Clé InChI
GRCRXCBPWHSEOI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78380.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78380.html