Principaux documents
SY3H996B944C
Synthonix Corporation
3-[4-(1,2,3,4-tetrazol-1-yl)phenyl]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.21
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[4-(1H-tetraazol-1-yl)phenyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H10N4O2/c15-10(16)6-3-8-1-4-9(5-2-8)14-7-11-12-13-14/h1-2,4-5,7H,3,6H2,(H,15,16)
Clé InChI
RGFWDJWWXFZERH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78730.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78730.html