Principaux documents
SY3H996B941C
Synthonix Corporation
2-chloro-4-methylquinolin-7-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-7-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6-4-10(11)12-9-5-7(13)2-3-8(6)9/h2-5,13H,1H3
Clé InChI
DLMSIBVCSQBHEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78665.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78665.html