Principaux documents
SY3H996B939D
Synthonix Corporation
pyrazolo[1,5-a]pyridin-5-ylmethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro MDL:
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyridin-5-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c11-6-7-2-4-10-8(5-7)1-3-9-10/h1-5,11H,6H2
Clé InChI
JZDRYPJLENDYQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78444.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78444.html