Principaux documents
SY3H996B9365
Synthonix Corporation
3-iodo-N-isopropylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.12
Numéro MDL:
Iupac Name
3-iodo-N-isopropylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H12INO/c1-7(2)12-10(13)8-4-3-5-9(11)6-8/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
XVCMWPTXZWPAGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78353.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78353.html