Principaux documents
SY3H990F92F7
Synthonix Corporation
Ethyl 2-acetylthiazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-acetyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c1-3-12-8(11)6-4-13-7(9-6)5(2)10/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
WBRRJINEWZWGLJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49345.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49345.html