Principaux documents
SY3H990F83C3
Synthonix Corporation
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.04
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2Cl2OS/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H
Clé InChI
BMPDCQVRKDNUAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/40558.html