Principaux documents
SY3H990F8360
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-phenylthiazole-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-4-phenylthiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6BrNOS/c11-10-9(12-8(6-13)14-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Clé InChI
QQLBTJKFLVUIFH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77037.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77037.html