Principaux documents
SY3H990F818D
Synthonix Corporation
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-[4-(dimethylamino)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)11-13-10(7-17-11)12(15)16/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
Clé InChI
CSXUFSBJQHZIIV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/55718.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55718.html