Key Documents
SY3H98CA7F70
Synthonix Corporation
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-azetidinyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c10-7-2-1-3-9(7)6-4-8-5-6/h6,8H,1-5H2
Clé InChI
FPXLYERRRNIXMW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/8768.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/8768.html