Principaux documents
SY3H98B97F52
Synthonix Corporation
Octyl Dihydrogen Phosphate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
octyl dihydrogen phosphate
Inchi Code
1S/C8H19O4P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11)
Clé InChI
WRKCIHRWQZQBOL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75868.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75868.html