Principaux documents
SY3H98B97EB6
Synthonix Corporation
2',4',6'-Trihydroxy-3'-propylacetophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2,4,6-trihydroxy-3-propylphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-3-4-7-8(13)5-9(14)10(6(2)12)11(7)15/h5,13-15H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
GAMMIJNCCUGNGJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74941.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74941.html