Principaux documents
SY3H98B97E7F
Synthonix Corporation
(3-Phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H9N3O/c13-6-8-10-9(12-11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2,(H,10,11,12)
Clé InChI
XLQNPPMXVWQOFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77064.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77064.html