Principaux documents
SY3H98B97DD3
Synthonix Corporation
7-Nitroindoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-3-1-2-6-4-5-9-8(6)7/h1-3,9H,4-5H2
Clé InChI
MSVCQAUKLQEIJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75260.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75260.html