Principaux documents
SY3H98B97D31
Synthonix Corporation
Methyl 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 6-bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O2/c1-14-8(13)6-2-5(9)3-12-4-10-11-7(6)12/h2-4H,1H3
Clé InChI
FYXCHRIDCPSENN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76107.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76107.html