Principaux documents
SY3H98B97CF6
Synthonix Corporation
Methyl 4-Chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-6-4-7(10(12)14-3)9(13-2)5-8(6)11/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
BHDSOPMNWOXJJV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75775.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75775.html