Principaux documents
SY3H98B97C64
Synthonix Corporation
Methyl 6-Fluoro-2-methoxy-3-(methylsulfonyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.26
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 6-fluoro-2-methoxy-3-(methylsulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO5S/c1-15-9-7(17(3,13)14)5-4-6(11)8(9)10(12)16-2/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
APKMGRXGYRZONX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74699.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74699.html