Principaux documents
SY3H98B97C3D
Synthonix Corporation
Methyl 6-Methoxybenzofuran-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 6-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10O4/c1-13-8-4-3-7-5-10(11(12)14-2)15-9(7)6-8/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
XSWDPIQGBIWAPT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74464.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74464.html