Principaux documents
SY3H98B97BFF
Synthonix Corporation
Methyl 5-(Chlorosulfonyl)pentanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)pentanoate
Inchi Code
1S/C6H11ClO4S/c1-11-6(8)4-2-3-5-12(7,9)10/h2-5H2,1H3
Clé InChI
IECLVGBBQICKPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74096.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74096.html