Principaux documents
SY3H98B97B73
Synthonix Corporation
4-Isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.13
Numéro MDL:
Iupac Name
4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H3F3N2O/c10-9(11,12)8-3-7(14-5-15)2-1-6(8)4-13/h1-3H
Clé InChI
BQRKAMKMDZEEES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75937.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75937.html