Principaux documents
SY3H98B97AF0
Synthonix Corporation
N-[(1S,2S)-2-Hydroxycyclopentyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-[(1S,2S)-2-hydroxycyclopentyl]acetamide
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-5(9)8-6-3-2-4-7(6)10/h6-7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-,7-/m0/s1
Clé InChI
WGWDTEAABXNFMD-BQBZGAKWSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75140.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75140.html