Key Documents
SY3H98B97AEB
Synthonix Corporation
8-Hydroxy-1-naphthaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro MDL:
Iupac Name
8-hydroxy-1-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8O2/c12-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(13)11(8)9/h1-7,13H
Clé InChI
ZEUYQHCPNSUTRG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75052.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75052.html