Principaux documents
SY3H98B9798D
Synthonix Corporation
Ethyl 3-Chloropyridazine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.6
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-chloro-4-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-2-12-7(11)5-3-4-9-10-6(5)8/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
UAEJFCPXIREEHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75838.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75838.html