Principaux documents
SY3H98B9797A
Synthonix Corporation
[1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
[1-(4-bromophenyl)cyclopropyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-3-1-8(2-4-9)10(7-12)5-6-10/h1-4,12H,5-7H2
Clé InChI
CRMJCMNWILCLLN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76940.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76940.html