Principaux documents
SY3H98B978F9
Synthonix Corporation
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-2-10-6-4-3-5-9-7(6)8/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
GKXSHFVQEJMYGL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73978.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73978.html