Principaux documents
SY3H98B97822
Synthonix Corporation
4,5-Diphenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.28
Numéro MDL:
Iupac Name
4,5-diphenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C16H12N2O/c19-11-14-17-15(12-7-3-1-4-8-12)16(18-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,17,18)
Clé InChI
BIUDTORHHCZWLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75640.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75640.html