Principaux documents
SY3H98B97814
Synthonix Corporation
5,5-Dimethylhexan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.21
Numéro MDL:
Iupac Name
5,5-dimethyl-2-hexanone
Inchi Code
1S/C8H16O/c1-7(9)5-6-8(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
YPNIJJDUDQZZBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75505.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75505.html