Principaux documents
SY3H98B97776
Synthonix Corporation
2,2-difluoro-2-phenylethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,2-difluoro-2-phenylethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c9-8(10,6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,11H2
Clé InChI
FZUZAXBAUSXGAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/24253.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/24253.html